Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
300×150×100 mm
  216-0055
 :   BOCHEM
Instrumentskål med lock
  216-0055
 :  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
300×150×100 mm
1 775,00 kr
1 * 1 Items
Rostfritt stål, 18/10.
  • Slät yta för snabb och enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • B×D×H:
    300×150×100 mm