Instrumentskål med lock
300×150×100 mm
216-0055
: BOCHEM
Rostfritt stål, 18/10.
- Slät yta för snabb och enkel rengöring
- Elektropolerad, antimagnetisk
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- B×D×H:300×150×100 mm