Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
280×180×60 mm
Catalog # 216-0054
Supplier:   BOCHEM
Instrumentskål med lock
Catalog # 216-0054
Supplier:  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
280×180×60 mm
Price
1 425,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål, 18/10.
  • Slät yta för snabb och enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
Specifications
  • B×D×H:
    280×180×60 mm