Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
220×150×50 mm
  216-0053
 :   BOCHEM
Instrumentskål med lock
  216-0053
 :  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
220×150×50 mm
970,00 kr
1 * 1 Items
Rostfritt stål, 18/10.
  • Slät yta för snabb och enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • B×D×H:
    220×150×50 mm