Instrumentskål med lock
200×100×50 mm
Catalog # 216-0052
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Rostfritt stål, 18/10.
- Slät yta för snabb och enkel rengöring
- Elektropolerad, antimagnetisk
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
Specifications
- B×D×H:200×100×50 mm
- Cat. No.:216-0052