Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
180×120×50 mm
Katalog # 216-1739
Leverantör:   BOCHEM
Instrumentskål med lock
Katalog # 216-1739
Leverantör:  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
180×120×50 mm
Price
860,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål, 18/10.
  • Slät yta för snabb och enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
Specifikationer
  • B×D×H:
    180×120×50 mm