Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
315×215×60 mm
  216-0030
 :   BOCHEM
Instrumentskål med lock
  216-0030
 :  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
315×215×60 mm
1 125,00 kr
1 * 1 Items
Rostfritt stål, 18/10.
  • Rundade hörn för snabb, enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • God kemikalieresistens, mycket god värmetålighet
Speciallock med infällt handtag som gör det möjligt att stapla instrumentskålarna.
  • B×D×H:
    315×215×60 mm