Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
230×133×45 mm
Catalog # 216-0029
Supplier:   BOCHEM
Instrumentskål med lock
Catalog # 216-0029
Supplier:  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
230×133×45 mm
Price
765,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål, 18/10.
  • Rundade hörn för snabb, enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • God kemikalieresistens, mycket god värmetålighet
Speciallock med infällt handtag som gör det möjligt att stapla instrumentskålarna.
Documents
Specifications
  • B×D×H:
    230×133×45 mm