Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
300×150×70 mm
Katalog # 216-0019
Leverantör:   BOCHEM
Instrumentskål med lock
Katalog # 216-0019
Leverantör:  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
300×150×70 mm
Price
3 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, 18/10.
  • Special corner shape for fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Med överfallande lock, stapelbar.
Specifikationer
  • B×D×H:
    300×150×70 mm