Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
215×100×50 mm
Katalog # 216-0017
Leverantör:   BOCHEM
Instrumentskål med lock
Katalog # 216-0017
Leverantör:  BOCHEM
Instrumentskål med lock
Instrumentskål med lock
215×100×50 mm
Pris
1 525,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, 18/10.
  • Special corner shape for fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance
Med överfallande lock, stapelbar.
Specifikationer
  • B×D×H:
    215×100×50 mm
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.