Orders LinkContactUsLinkComponent
Hinkar
Lock för hinkar med gradering 15 l, rostfritt stål 18/10, Ø 310 mm
Katalog # 216-0233
Leverantör:   BOCHEM
Hinkar
Katalog # 216-0233
Leverantör:  BOCHEM
Hinkar
Hinkar
Lock för hinkar med gradering 15 l, rostfritt stål 18/10, Ø 310 mm
Price
690,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Lock för hinkar med gradering 15 l, rostfritt stål 18/10, Ø 310 mm
  • Seq:
    11