Dubbelmuff
Heart screw, 16,5 mm, Rostfritt stål 18/10, antimagnetiskt
Katalog # 241-7211
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Spännvidd upp till 16 mm.
- Vinkel: 90 + 180°
- För snabb, enkel montering
Specifikationer
- Spännvidd:16,5 mm
- Beskrivning:Heart screw
- Material:Rostfritt stål 18/10, antimagnetiskt