Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripoder
Med svetsade fötter, rostfritt stål, 140×210 mm
  BOCH5202
 :   BOCHEM
Tripoder
  BOCH5202
 :  BOCHEM
Tripoder
Tripoder
Med svetsade fötter, rostfritt stål, 140×210 mm
590,00 kr
1 * 1 Items
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
  • With welded or screwed feet
  • Innerdiam.×H:
    140×210 mm
  • Beskrivning:
    Med svetsade fötter, rostfritt stål
  • Cat. No.:
    BOCH5202