Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, without thread
12 mm, 750 mm
Katalog # BOCH5122
Leverantör:   BOCHEM
Retort rods, without thread
Katalog # BOCH5122
Leverantör:  BOCHEM
Retort rods, without thread
Retort rods, without thread
12 mm, 750 mm
Price
280,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • Without thread
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    750 mm
  • Seq:
    04