Orders LinkContactUsLinkComponent
Sax
Sax
Rak, spetsig/spetsig, 100 mm
Katalog # 233-2121
Leverantör:   BOCHEM
Sax
Katalog # 233-2121
Leverantör:  BOCHEM
Sax
Sax
Rak, spetsig/spetsig, 100 mm
Price
72,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Autoklaverbar
  • Mycket vassa spetsar
Specifikationer
  • Typ:
    Rak, spetsig/spetsig
  • Längd:
    100 mm