Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, Grön
  231-2226
 :   BOCHEM
Double spatulas, micro
  231-2226
 :  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, Grön
365,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel, PTFE coated.
  • Färg:
    Grön
  • Längd:
    210 mm
  • Bladbredd:
    6 mm
  • Klinge, längd:
    55 mm