Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm, Grön
Katalog # BOCH3711
Leverantör:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalog # BOCH3711
Leverantör:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm, Grön
Price
360,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
  • Färg:
    Grön
  • Längd:
    185 mm
  • Bladbredd:
    4 mm
  • Klinge, längd:
    50 mm
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.