Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 3 mm, Grön
Katalog # 231-2221
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
- Färg:Grön
- Längd:150 mm
- Bladbredd:3 mm
- Klinge, längd:40 mm
Stainless steel, PTFE coated.