Sked
280 mm, 85×70 mm
Katalog # 231-1215
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Sked för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
Specifikationer
- Längd:280 mm
- Skedstorlek:85×70 mm