Sked
195 mm, 60×45 mm
Catalog # 231-1214
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Sked för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
Specifications
- Längd:195 mm
- Skedstorlek:60×45 mm