Sked
180 mm, 55×38 mm
231-1213
: BOCHEM
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Sked för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Kemikalieresistent
- Tålig
- Längd:180 mm
- Skedstorlek:55×38 mm