Spatel, dubbel
150 mm, 50 mm, 8 mm
Katalog # 231-1278
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Nickel. Spatel som kan användas för de flesta applikationer.
- Med runt handtag, ena änden rak och den andra avrundad
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Hög kemikalieresistens
Specifikationer
- Längd:150 mm
- Seq:03
- Bladbredd:8 mm
- Klinge, längd:50 mm