Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Spits, met geleidingsstift, 130 mm
Katalog # 232-2137
Leverantör:   BOCHEM
Forceps with guide pin
Katalog # 232-2137
Leverantör:  BOCHEM
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Spits, met geleidingsstift, 130 mm
Price
415,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents contamination and facilitates cleaning
Specifikationer
  • Typ:
    Spits, met geleidingsstift
  • Längd:
    130 mm