Vatten, gradient grade för HPLC
Glass bottle, 2,5 L
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Vatten, gradient grade för HPLC
Katalog # ACRO268300025
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 7732-18-5
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck Index:13,10098
- Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:0 °C
- Densitet:1 g/cm³
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:231-791-2
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Residue after ignition:≤0.0003 %
- Gradient analysis::
- Absorbance largest eluted peak:≤0.002 A.U.
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Cat. No.:ACRO268300025
- Miljöcertificering:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health