Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
14 ml, 100 mm, 17 mm
  212-0363
Provrör
  212-0363
Provrör
Provrör
14 ml, 100 mm, 17 mm
1 275,00 kr
1 * 1.500 Items
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
  • PP: god temperatur- och kemikalieresistens
  • PS: hög genomskinlighet, passar för visuell mätning
  • Tillhörande proppar finns som tillval
  • Kan även användas som centrifugrör
Universalrör för många olika laboratorie- och produktionsapplikationer.
  • Ø utv.:
    17 mm
  • Kapacitet:
    14 ml
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    13