Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Skärverktyg A11.2, malning av mjuka fibrösa material
Catalog # 412-1101
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Beskrivning:Skärverktyg A11.2
- Seq:03
- För:malning av mjuka fibrösa material