Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
250 ml malningskammare, användning med dubbelkvarn 431-2113. Polykarbonat med inlopp i rostfritt stål. Inte lämplig för användning med flytande kväve
Katalog # 412-1112
Leverantör:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalog # 412-1112
Leverantör:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
250 ml malningskammare, användning med dubbelkvarn 431-2113. Polykarbonat med inlopp i rostfritt stål. Inte lämplig för användning med flytande kväve
Pris
9 175,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Beskrivning:
    250 ml malningskammare
  • För:
    användning med dubbelkvarn 431-2113. Polykarbonat med inlopp i rostfritt stål. Inte lämplig för användning med flytande kväve
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.