Orders LinkContactUsLinkComponent
Kvarn, A 11 basic
Kvarn, A 11 basic
A 11 analyskvarn, basmodell
Katalog # 412-1111
Leverantör:   IKA
Kvarn, A 11 basic
Katalog # 412-1111
Leverantör:  IKA
Kvarn, A 11 basic
Kvarn, A 11 basic
A 11 analyskvarn, basmodell
Price
35 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denna satskvarn för 2 olika typer av malning. Slagmalning av hårda, spröda eller icke-elastiska material med hjälp av slagverktyget i rostfritt stål, som kan användas för prover med hårdhet upp till 6 på Mohs hårdhetsskala. A 11 kan också användas för skärmalning, idealiskt för pulverisering av mjuka, fibrösa material med hjälp av ett skärblad.
  • Två olika typer av malning: slagmalning och skärmalning
  • Fuktiga och gelatinösa material kan pulveriseras genom tillsats av vatten
  • ETFE och förstärkt kvarnkammare i glasfiber kan användas med flytande kväve (för försprödning av malmaterial)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
 : IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 43
 : Levereras med slagverktyg, men utan 80 ml kvarnkammare och utan skärblad. Många olika tillbehör finns, beställs separat.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    A 11 analyskvarn, basmodell
  • Seq:
    001
  • Cat. No.:
    412-1111
  • Överbelastningsskydd:
    Ja
  • Driftsperiod på/av:
    1/10 min
  • Max. storlek på inmatat material:
    10 mm
  • Kolvhastighet:
    28000 min⁻¹ fast
  • Vikt:
    1,5 kg
  • B×D×H:
    85×85×240 mm
  • Användbar volym:
    80 ml
  • Omkretshastighet:
    53 m/s
  • Effekt in/ut:
    160/100 W
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Beater A11.3
    Beater A11.3
    412-1102
    malning av material som har en hårdhet upp till 9 på Mohs hårdhetsskala
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Tratt, A 11.7
    Tratt, A 11.7
    431-2114
    användning med flytande kväve, hindrar stänk vid hällning
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • 80 ml reservmalningskammare
    80 ml reservmalningskammare
    412-0001
    för lågtemperaturapplikationer (-200 °C). EFTE och förstärkt glasfiber med inlopp av rostfritt stål med god kemikalieresistens
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Dubbelt slagverktyg
    Dubbelt slagverktyg
    431-2113
    kan användas upp till 3 på Mohs hårdhetsskala. Kan enbart användas med 250 ml malningskammare
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Spare beater A11.1
    Spare beater A11.1
    412-1100
    malning av material som har en hårdhet upp till 6 på Mohs hårdhetsskala
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Skärverktyg A11.2
    Skärverktyg A11.2
    412-1101
    malning av mjuka fibrösa material
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml malningskammare
    250 ml malningskammare
    412-1112
    användning med dubbelkvarn 431-2113. Polykarbonat med inlopp i rostfritt stål. Inte lämplig för användning med flytande kväve
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 9 175,00 kr