Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Med propp, ∼120 mm lång spets, 2,0 ml, 230 mm, 250/hylsa, 4 hylsor/låda
Katalog # HIRS9260201
Leverantör:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Katalog # HIRS9260201
Leverantör:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Med propp, ∼120 mm lång spets, 2,0 ml, 230 mm, 250/hylsa, 4 hylsor/låda
Price
1 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Specifikationer
  • Förp.:
    250/hylsa, 4 hylsor/låda
  • Kapacitet:
    2,0 ml
  • Beskrivning:
    Med propp, ∼120 mm lång spets
  • Längd:
    230 mm