Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Med propp, ∼45 mm lång spets, 2,0 ml, 150 mm, 250/hylsa, 4 hylsor/låda
  HIRS9250201
 :   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
  HIRS9250201
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Med propp, ∼45 mm lång spets, 2,0 ml, 150 mm, 250/hylsa, 4 hylsor/låda
1 250,00 kr
1 * 1.000 Items
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
 : According to ISO 7712.
  • Förp.:
    250/hylsa, 4 hylsor/låda
  • Kapacitet:
    2,0 ml
  • Beskrivning:
    Med propp, ∼45 mm lång spets
  • Längd:
    150 mm