Transfer capillaries
90 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalog # HIRS9202390
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Product Details & Documents
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
- Ø utv.:2,35 mm
- Ø inr.:1,55 mm
- Längd:90 mm
- Seq:31
Klart glas, båda ändar öppna.