Transfer capillaries
80 mm, 2,35 mm, 1,55
Katalog # HIRS9202380
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Product Details & Documents
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
- Ø utv.:2,35 mm
- Ø inr.:1,55
- Längd:80 mm
- Seq:30