Transfer capillaries
150 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalog # HIRS9202315
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
- Ø utv.:2,35 mm
- Ø inr.:1,55 mm
- Längd:150 mm
- Seq:34