Transfer capillaries
75 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalog # HIRS9201775
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Product Details & Documents
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
- Ø utv.:1,75 mm
- Ø inr.:1,30 mm
- Längd:75 mm
- Seq:22
Klart glas, båda ändar öppna.