Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
120 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalog # HIRS9201712
Leverantör:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # HIRS9201712
Leverantör:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
120 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Price
1 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1,75 mm
  • Ø inr.:
    1,30 mm
  • Längd:
    120 mm
  • Seq:
    26