Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
100 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalog # 612-2808
Leverantör:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # 612-2808
Leverantör:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
100 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Price
825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1,55 mm
  • Ø inr.:
    1,15 mm
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    20