Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
Transfer capillaries
75 mm, 1,35 mm, 0,95
Katalog # HIRS9201375
Leverantör:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # HIRS9201375
Leverantör:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
75 mm, 1,35 mm, 0,95
Price
770,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1,35 mm
  • Ø inr.:
    0,95
  • Längd:
    75 mm
  • Seq:
    10