Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
70 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalog # HIRS9201370
Leverantör:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # HIRS9201370
Leverantör:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
70 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Price
760,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1,35 mm
  • Ø inr.:
    0,95 mm
  • Längd:
    70 mm
  • Seq:
    09