Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
120 mm, 1,00 mm, 0,80
Katalog # 612-2805
Leverantör:   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Katalog # 612-2805
Leverantör:  HIRSCHMANN
Transfer capillaries
Transfer capillaries
120 mm, 1,00 mm, 0,80
Price
1 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Klart glas, båda ändar öppna.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1,00 mm
  • Ø inr.:
    0,80
  • Längd:
    120 mm
  • Seq:
    06