Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Flaskor för löst syre enligt Winkler, 200-300 ml, 19/26
Katalog # 215-1245
Leverantör:   HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Katalog # 215-1245
Leverantör:  HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Flaskor för löst syre enligt Winkler, 200-300 ml, 19/26
Price
485,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Oxygen bottles according to Winkler, with white inscription label.
  • The adjusted capacity is individually marked on the bottle
  • A unique serial number is engraved on the bottle and stopper
Specifikationer
  • Kapacitet:
    200-300 ml
  • Beskrivning:
    Flaskor för löst syre enligt Winkler
  • NS-propp:
    19/26