Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Flaskor för löst syre enligt Winkler, 100-150 ml, 14/23
Katalog # 612-2794
Leverantör:   HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Katalog # 612-2794
Leverantör:  HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Flaskor för löst syre enligt Winkler, 100-150 ml, 14/23
Price
430,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Oxygen bottles according to Winkler, with white inscription label.
  • The adjusted capacity is individually marked on the bottle
  • A unique serial number is engraved on the bottle and stopper
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100-150 ml
  • Beskrivning:
    Flaskor för löst syre enligt Winkler
  • NS-propp:
    14/23