Macro cuvettes
Makro, 17,5 ml, 50 mm, Kvartsglas
Katalog # HEWL5063-6554
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifikationer
- Skiktdjup:50 mm
- Typ:Makro
- Volym:17,5 ml
- Material:Kvartsglas
- Seq:017