Macro cuvettes
Makro, 700 µl, 2 mm, Kvartsglas
Katalog # HEWL5061-3385
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
KYVETT QS100 2MM 1 * 1 Items Katalog #634-9022
Produkten 634-9022 liknar HEWL5061-3385 men kan ha en annan tillverkare och/eller förpackning.
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifikationer
- Skiktdjup:2 mm
- Typ:Makro
- Volym:700 µl
- Material:Kvartsglas
- Seq:004