Staining jars
Handtag, rostfritt stål, för färgningsrack, - mm
Katalog # 631-9329
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- For 10 standard slides (76×26 mm)
Staining system contains staining jar, rack and handle made from stainless steel.
Beställningsinformation: Insert and handle must be ordered separately.
Specifikationer
- Beskrivning:Handtag, rostfritt stål, för färgningsrack
- B×D×H:- mm