Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining jars
Staining jars
Insats utan handtag, - mm
Katalog # 631-9321
Staining jars
Katalog # 631-9321
Staining jars
Staining jars
Insats utan handtag, - mm
Price
305,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • For 10 standard slides  (76×26 mm)
Staining system contains staining jar, rack and handle made from stainless steel.
Ordering information: Insert and handle must be ordered separately.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Insats utan handtag
  • B×D×H:
    - mm