Physiology scissors, straight
Rak, spetsig/spetsig, 145 mm
Katalog # 233-0086
Leverantör: HAMMACHER KARL
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
- Vass-vass
- Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
- Syraresistent
- Autoklaverbar
Specifikationer
- Typ:Rak, spetsig/spetsig
- Längd:145 mm