Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Curved, sharp/sharp, 110 mm
Catalog # HAMMHWB005-11
Supplier:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Catalog # HAMMHWB005-11
Supplier:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Curved, sharp/sharp, 110 mm
Price
1 725,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
  • Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
  • Syraresistent
  • Autoklaverbar
  • Vass-vass
Specifications
  • Typ:
    Curved, sharp/sharp
  • Längd:
    110 mm