Dissecting scissors
Lätt böjd, vass/vass, 110 mm
233-1118
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
- Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
- Syraresistent
- Autoklaverbar
- Vass-vass
- Typ:Lätt böjd, vass/vass
- Längd:110 mm
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.