Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Rak, vass/vass, 110 mm
Katalog # 233-1104
Leverantör:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Katalog # 233-1104
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Rak, vass/vass, 110 mm
Price
1 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
  • Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
  • Syraresistent
  • Autoklaverbar
  • Vass-vass
Specifikationer
  • Typ:
    Rak, vass/vass
  • Längd:
    110 mm