Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
185 mm, 5×7 mm
Katalog # HAMMHSN062-18
Leverantör:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Katalog # HAMMHSN062-18
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
185 mm, 5×7 mm
Price
175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Specifikationer
  • Längd:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Skedstorlek:
    5×7 mm