Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors
Micro scissors
Straight, sharp/sharp, cutting length 10 mm, 90 mm
Katalog # HAMMHSB500-09
Leverantör:   HAMMACHER KARL
Micro scissors
Katalog # HAMMHSB500-09
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Micro scissors
Micro scissors
Straight, sharp/sharp, cutting length 10 mm, 90 mm
Price
5 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikationer
  • Typ:
    Straight, sharp/sharp, cutting length 10 mm
  • Längd:
    90 mm
  • Seq:
    09